주요 문서
ENAH93E74A83
Enamine
methyl 5-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 5-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c1-12-8(11)7-3-6-9(10-7)4-2-5-9/h7,10H,2-6H2,1H3
InChI key
DCFWSLKRNVNVCL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19576842
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19576842
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)