주요 문서
ENAH93E749EA
Enamine
2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O3/c9-6-2-1-4(14-8(10)11)3-5(6)7(12)13/h1-3,8H,(H,12,13)
InChI key
DOFWCBUILGUUQF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5134878
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5134878
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)