주요 문서
ENAH93E74862
Enamine
tert-butyl 1-amino-3-methoxy-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.37
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 1-amino-3-methoxy-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H26N2O3/c1-13(2,3)19-12(17)16-7-5-14(6-8-16)10(15)9-11(14)18-4/h10-11H,5-9,15H2,1-4H3
InChI key
GROPMVKRJSPXHA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673197
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673197
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)