주요 문서
ENAH93E74638
Enamine
2-(1-aminocyclobutyl)pyrimidine-5-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(1-aminocyclobutyl)pyrimidine-5-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3O2.ClH/c10-9(2-1-3-9)8-11-4-6(5-12-8)7(13)14;/h4-5H,1-3,10H2,(H,13,14);1H
InChI key
ISDHHHVBSIGYSB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624043
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624043
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)