주요 문서
ENAH93E744D4
Enamine
methyl 7-(bromomethyl)naphthalene-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
279.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 7-(bromomethyl)-2-naphthoate
Inchi Code
1S/C13H11BrO2/c1-16-13(15)11-5-4-10-3-2-9(8-14)6-12(10)7-11/h2-7H,8H2,1H3
InChI key
WZNJDKAGPSQJTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735098
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735098
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)