주요 문서
ENAH93E7421D
Enamine
2-({[3-(difluoromethoxy)phenyl]methyl}amino)propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-((3-(difluoromethoxy)benzyl)amino)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C11H15F2NO2/c1-8(7-15)14-6-9-3-2-4-10(5-9)16-11(12)13/h2-5,8,11,14-15H,6-7H2,1H3
InChI key
NHFZHCKGIMKWIM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12156438
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12156438
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)