주요 문서
ENAH93E74133
Enamine
5-(methylsulfanyl)-1,3,4-thiadiazole-2-carbothioamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole-2-carbothioamide
Inchi Code
1S/C4H5N3S3/c1-9-4-7-6-3(10-4)2(5)8/h1H3,(H2,5,8)
InChI key
VBEXTONMCJLPQL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26861232
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26861232
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)