주요 문서
ENAH93E73EF5
Enamine
2-amino-3-(2-fluoropyridin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-amino-3-(2-fluoropyridin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11FN2O.ClH/c9-8-6(2-1-3-11-8)4-7(10)5-12;/h1-3,7,12H,4-5,10H2;1H
InChI key
RJTCVPGNGVTZSD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678833
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678833
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)