주요 문서
ENAH93E73EAA
Enamine
(3R)-4,4-dimethylpent-1-yn-3-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(R)-4,4-dimethylpent-1-yn-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-5-6(8)7(2,3)4;/h1,6H,8H2,2-4H3;1H/t6-;/m0./s1
InChI key
PTXMXRUISKVVCY-RGMNGODLSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667917
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667917
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)