주요 문서
ENAH908237B9
Enamine
(5-bromopyridin-3-yl)methanesulfonyl chloride hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
306.99
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(5-bromopyridin-3-yl)methanesulfonyl chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO2S.ClH/c7-6-1-5(2-9-3-6)4-12(8,10)11;/h1-3H,4H2;1H
InChI key
AZDLQTBZYIMJFL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492302
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492302
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)