주요 문서
ENAH90823784
Enamine
[3-(2-methoxyethoxy)propyl](methyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(2-methoxyethoxy)-N-methyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C7H17NO2/c1-8-4-3-5-10-7-6-9-2/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI key
DGJYUIDSHSWHGC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7177054
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7177054
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)