주요 문서
ENAH908235CD
Enamine
1-(7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.69
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(7-methoxybenzofuran-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c1-7(12)10-6-8-4-3-5-9(13-2)11(8)14-10;/h3-7H,12H2,1-2H3;1H
InChI key
NZBAYHRFYSMNNW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501726
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501726
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)