주요 문서
ENAH90823547
Enamine
4-fluoro-3-(pyridin-4-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-fluoro-3-(pyridin-4-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H9FN2/c12-11-2-1-9(13)7-10(11)8-3-5-14-6-4-8/h1-7H,13H2
InChI key
RGFAOBXVEJMYRE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2706540
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2706540
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)