주요 문서
ENAH908234C7
Enamine
4-fluoro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-fluoro-2-methylbenzo[d]oxazol-6-amine
Inchi Code
1S/C8H7FN2O/c1-4-11-8-6(9)2-5(10)3-7(8)12-4/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
FCYIOJFFULKXCL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436944
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436944
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)