주요 문서
ENAH9082345C
Enamine
6-methylimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
61-62
Iupac Name
6-methylimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole
Inchi Code
1S/C5H5N3S/c1-4-2-8-5(7-4)9-3-6-8/h2-3H,1H3
InChI key
QMGBTAFRWOYLHS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101635
Melting Point
61-62
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101635
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)