주요 문서
ENAH90822FC1
Enamine
spiro[2.6]nonan-6-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
spiro[2.6]nonan-6-one
Inchi Code
1S/C9H14O/c10-8-2-1-4-9(5-3-8)6-7-9/h1-7H2
InChI key
RBTRIGMKUFRRDT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459777
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459777
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)