주요 문서
ENAH90822DF4
Enamine
tert-butyl N-({2-oxo-6-oxaspiro[3.5]nonan-7-yl}methyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl ((2-oxo-6-oxaspiro[3.5]nonan-7-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(17)15-8-11-4-5-14(9-18-11)6-10(16)7-14/h11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,17)
InChI key
GJCOMYCUWJSBER-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7550876
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7550876
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)