주요 문서
ENAH90822B47
Enamine
4-ethenyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-methyl-4-vinyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-3-5-4-8-9(2)6(5)7(10)11/h3-4H,1H2,2H3,(H,10,11)
InChI key
PPGIYPJJDGIORN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6389361
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6389361
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)