주요 문서
ENAH90822A62
Enamine
2-[(tert-butoxy)carbonyl]-octahydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(tert-butoxycarbonyl)octahydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-7-10-5-4-9(12(16)17)6-11(10)8-15/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI key
CPOZYRAAEGVJCM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493913
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493913
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)