Key Documents
ENAH9082299F
Enamine
1,4-dibromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
316.88
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
1,4-dibromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6HBr2F2NO2/c7-2-1-3(9)4(8)6(5(2)10)11(12)13/h1H
InChI key
IKHKNAWYZYPTGT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272134
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272134
  • 시험 성적서(COA)
    샘플 COA가 필요하신가요?
    이는 샘플 분석 증명서(COA)이며 이 특정 제품의 최근 제조된 로트를 대표하지 않습니다.