주요 문서
ENAH90822775
Enamine
tert-butyl 4-[(6-chloropyridin-2-yl)oxy]piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
312.8
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 4-[(6-chloro-2-pyridinyl)oxy]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21ClN2O3/c1-15(2,3)21-14(19)18-9-7-11(8-10-18)20-13-6-4-5-12(16)17-13/h4-6,11H,7-10H2,1-3H3
InChI key
KHHURUBOLSDHDX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538833
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538833
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)