주요 문서
ENAH90822592
Enamine
(2Z)-pent-2-en-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
121.61
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
134-135
Iupac Name
(Z)-pent-2-en-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N.ClH/c1-2-3-4-5-6;/h3-4H,2,5-6H2,1H3;1H/b4-3-;
InChI key
ODZXZXQJYLANMV-LNKPDPKZSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463942
Melting Point
134-135
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463942
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)