주요 문서
ENAH90822575
Enamine
3-oxo-N-phenylpentanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
85-87
Iupac Name
3-oxo-N-phenylpentanamide
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-2-10(13)8-11(14)12-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3,(H,12,14)
InChI key
HGXLVMRQQYHNGJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540328
Melting Point
85-87
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540328
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)