주요 문서
ENAH908221B3
Enamine
(4,4-difluoro-1-methylcyclohexyl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(4,4-difluoro-1-methylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H14F2O/c1-7(6-11)2-4-8(9,10)5-3-7/h11H,2-6H2,1H3
InChI key
ULAWITMNOYYRRG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6825794
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6825794
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)