주요 문서
ENAH90821F8F
Enamine
ethyl 2-[5-(hydroxymethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 2-(5-(hydroxymethyl)-1H-pyrazol-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H12N2O3/c1-2-13-8(12)5-10-7(6-11)3-4-9-10/h3-4,11H,2,5-6H2,1H3
InChI key
QKKSLIVSNVKOPF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541128
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541128
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)