주요 문서
ENAH65AFCD48
Enamine
pentacyclo[7.3.1.1^{4,12}.0^{2,7}.0^{6,11}]tetradecane-4,9-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.34
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(4r,4ar,8r,8ar,10r,11r)-octahydro-2,8,4,6-(epibutane[1,2,3,4]tetrayl)naphthalene-2,6-diamine
Inchi Code
1S/C14H22N2/c15-13-1-7-8-4-14(16)5-9(7)11(3-13)12(6-14)10(8)2-13/h7-12H,1-6,15-16H2
InChI key
OQFGCBHYTPVGEY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471046
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)