주요 문서
ENAH6591F414
Enamine
methyl 3-aminoisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 3-aminoisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10N2O2.ClH/c1-15-11(14)10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(12)13-10;/h2-6H,1H3,(H2,12,13);1H
InChI key
JCTRJOUUPUAGOM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439743
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439743
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)