주요 문서
ENAH6591F3D0
Enamine
tert-butyl N-[1-(2-chloropyrimidine-5-carbonyl)piperidin-4-yl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
340.81
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (1-(2-chloropyrimidine-5-carbonyl)piperidin-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H21ClN4O3/c1-15(2,3)23-14(22)19-11-4-6-20(7-5-11)12(21)10-8-17-13(16)18-9-10/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3,(H,19,22)
InChI key
URADHVVCCRNICM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463979
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463979
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)