주요 문서
ENAH65919B2F
Enamine
methyl 5,5-difluoro-2,4-dioxopiperidine-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 5,5-difluoro-2,4-dioxopiperidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7F2NO4/c1-14-6(13)3-4(11)7(8,9)2-10-5(3)12/h3H,2H2,1H3,(H,10,12)
InChI key
GLAPUMGBWYDXLW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436170
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436170
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)