주요 문서
ENAH581687CE
Enamine
2,2-dimethyl-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanoic acid dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
273.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,2-dimethyl-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O2.2ClH/c1-10(2,9(13)14)8-12-6-4-11(3)5-7-12;;/h4-8H2,1-3H3,(H,13,14);2*1H
InChI key
VOLAJAOBEFDPOT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464267
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464267
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)