주요 문서
ENAH581687AA
Enamine
4-[(1,1-dioxo-1lambda6,2-thiazinan-2-yl)methyl]-3-fluorobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
268.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-((1,1-dioxido-1,2-thiazinan-2-yl)methyl)-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C12H13FN2O2S/c13-12-7-10(8-14)3-4-11(12)9-15-5-1-2-6-18(15,16)17/h3-4,7H,1-2,5-6,9H2
InChI key
FQPPGAHDCUUVGJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463758
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463758
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)