주요 문서
ENAH58168776
Enamine
2-methylpent-4-en-2-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
135.64
MDL number:
mp
185-188
Iupac Name
1,1-dimethyl-3-butenylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N.ClH/c1-4-5-6(2,3)7;/h4H,1,5,7H2,2-3H3;1H
InChI key
FBXWNHRFZAVAQQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463493
Melting Point
185-188
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463493
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)