주요 문서
ENAH58168630
Enamine
potassium 2-[(1-methylpiperidin-4-yl)sulfanyl]acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.37
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
potassium 2-((1-methylpiperidin-4-yl)thio)acetate
Inchi Code
1S/C8H15NO2S.K/c1-9-4-2-7(3-5-9)12-6-8(10)11;/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
FTLLADVIUPQCSH-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
4
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465453
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465453
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)