주요 문서
ENAH5816862D
Enamine
[1-(2,4-difluorophenyl)-3-methoxypropan-2-yl](methyl)amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.7
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(2,4-difluorophenyl)-3-methoxy-N-methylpropan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15F2NO.ClH/c1-14-10(7-15-2)5-8-3-4-9(12)6-11(8)13;/h3-4,6,10,14H,5,7H2,1-2H3;1H
InChI key
NUIRBJDCPGJOST-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465441
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465441
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)