주요 문서
ENAH5802F350
Enamine
methyl[(4-methyloxolan-2-yl)methyl]amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-methyl-1-(4-methyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-6-3-7(4-8-2)9-5-6/h6-8H,3-5H2,1-2H3
InChI key
KVGPDHSBKXPEDQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2906064
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2906064
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)