주요 문서
ENAH5802F24B
Enamine
7-(azetidin-3-yloxy)quinoline dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
273.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-(azetidin-3-yloxy)quinoline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2O.2ClH/c1-2-9-3-4-10(6-12(9)14-5-1)15-11-7-13-8-11;;/h1-6,11,13H,7-8H2;2*1H
InChI key
KANILWZMFUDAMI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439020
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439020
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)