주요 문서
ENAH5802F007
Enamine
3-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}(carboxy)methyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
273.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(((tert-butoxycarbonyl)amino)(carboxy)methyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO6/c1-12(2,3)19-11(18)13-8(10(16)17)6-4-7(5-6)9(14)15/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)
InChI key
PTDKHKHMIYCGRG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432902
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432902
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)