주요 문서
ENAH5802EDD0
Enamine
N,N-dimethyl-3-(methylsulfanyl)propanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N,N-dimethyl-3-(methylsulfanyl)propanamide
Inchi Code
1S/C6H13NOS/c1-7(2)6(8)4-5-9-3/h4-5H2,1-3H3
InChI key
BCXVNRSWSDSJET-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7032360
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7032360
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)