주요 문서
ENAH5802ED7D
Enamine
1,4-dimethyl-1,2,4-triazolidine-3,5-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
124-125
Iupac Name
1,4-dimethyl-1,2,4-triazolidine-3,5-dione
Inchi Code
1S/C4H7N3O2/c1-6-3(8)5-7(2)4(6)9/h1-2H3,(H,5,8)
InChI key
NWNNZPUYFSACQS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303725
Melting Point
124-125
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303725
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)