주요 문서
ENAH5802ECEC
Enamine
3-(azepan-1-yl)propanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(1-azepanyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H16N2/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8-11/h1-5,7-9H2
InChI key
GDQLRKPUJAWNNP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173913
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173913
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)