주요 문서
ENAH5802EB78
Enamine
spiro[5.6]dodec-1-en-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
spiro[5.6]dodec-1-en-3-one
Inchi Code
1S/C12H18O/c13-11-5-9-12(10-6-11)7-3-1-2-4-8-12/h5,9H,1-4,6-8,10H2
InChI key
RZRPUPUCOQSGKS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427791
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427791
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)