주요 문서
ENAH5802E94F
Enamine
1-(3,4-dichlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.08
MDL number:
Iupac Name
1-(3,4-dichlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6Cl2N2O2/c11-8-2-1-7(3-9(8)12)14-5-6(4-13-14)10(15)16/h1-5H,(H,15,16)
InChI key
CORVHHUARAOGDT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427653
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427653
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)