주요 문서
ENAH5802E8C2
Enamine
9,9-difluoro-3-oxabicyclo[3.3.1]nonane-7-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
9,9-difluoro-3-oxabicyclo[3.3.1]nonane-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12F2O3/c10-9(11)6-1-5(8(12)13)2-7(9)4-14-3-6/h5-7H,1-4H2,(H,12,13)
InChI key
LBRQCZDIBRDJLZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745331
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745331
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)