주요 문서
ENAH5802E8A1
Enamine
3-(isoquinolin-5-yl)propanoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.69
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(5-isoquinolinyl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H11NO2.ClH/c14-12(15)5-4-9-2-1-3-10-8-13-7-6-11(9)10;/h1-3,6-8H,4-5H2,(H,14,15);1H
InChI key
MKGMYQVIRYWLAF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436040
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436040
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)