주요 문서
ENAH5802E51F
Enamine
ethyl 2-amino-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 2-amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11N3O3/c1-3-14-7(13)5-4(2)10-8(9)11-6(5)12/h3H2,1-2H3,(H3,9,10,11,12)
InChI key
TURHZMCFYALWQS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435792
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435792
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)