주요 문서
ENAH5802E3B1
Enamine
5-bromo-4-(morpholin-4-yl)pyrimidin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-4-morpholinopyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C8H11BrN4O/c9-6-5-11-8(10)12-7(6)13-1-3-14-4-2-13/h5H,1-4H2,(H2,10,11,12)
InChI key
KWJWDMNRVWCVIR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3276391
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3276391
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)