주요 문서
ENAH5802E2F8
Enamine
5-bromo-2-ethylpyridine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-2-ethylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-2-7-6(8(11)12)3-5(9)4-10-7/h3-4H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
PTNDGAROFITBAL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2194509
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2194509
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)