주요 문서
ENAH5802E2B8
Enamine
4-chloro-5,6-dimethyl-2-(pyrimidin-2-yl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.66
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-5,6-dimethyl-2,2'-bipyrimidine
Inchi Code
1S/C10H9ClN4/c1-6-7(2)14-10(15-8(6)11)9-12-4-3-5-13-9/h3-5H,1-2H3
InChI key
ITNNAWGNIVCWRJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5490081
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5490081
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)