주요 문서
ENAH5802DFDF
Enamine
N-tert-butyl-2-sulfanylacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
N-(tert-butyl)-2-sulfanylacetamide
Inchi Code
1S/C6H13NOS/c1-6(2,3)7-5(8)4-9/h9H,4H2,1-3H3,(H,7,8)
InChI key
OXTCFPDPSSQVBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1249225
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1249225