주요 문서
ENAH5802DA8C
Enamine
hexahydro-1H-pyrrolizin-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.19
MDL number:
Iupac Name
hexahydro-1H-pyrrolo[1,2-a]pyrrol-1-ol
Inchi Code
1S/C7H13NO/c9-7-3-5-8-4-1-2-6(7)8/h6-7,9H,1-5H2
InChI key
UCQIGQBEAGJWTF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5092451
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5092451
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)